Learn More
Acide 2-diphénylphosphino-1-naphthoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11436096
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11436096 25 g 25g
11416096 1 g 1g
11426096 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11436096 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22361.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 178176-80-2
Formule moléculaire C23H17O2P
Poids moléculaire (g/mol) 356.36
Numéro MDL MFCD02683090
Clé InChI WJCBDBBZIGUHOB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-diphenylphosphino-1-naphthoic acid, 2-diphenylphosphanyl naphthalene-1-carboxylic acid, acmc-20anx1, 2-diphenylphosphino-1-naphthalenecarboxylic acid, 2-diphenylphosphino-naphthalen-1-carboxylic acid, 1-naphthalenecarboxylicacid, 2-diphenylphosphino
CID PubChem 10861198
Nom IUPAC Acide 2-diphénylphosphanylnaphthalène-1-carboxylique
SMILES OC(=O)C1=C(C=CC2=CC=CC=C12)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Diphenylphosphino-1-naphthoic acid
Point de fusion 190°C to 192°C
Quantité 25 g
Poids de la formule 356.36
Pourcentage de pureté 97%