Learn More
Oxime 2-(Diphénylphosphino)benzaldéhyde, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15428397
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15428397 5 g 5g
15418397 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15428397 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51903.06
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 153358-05-5 | Molecular Formula: C19H16NOP | Molecular Weight: 305.32 g/mol
It is used in the synthesis, structure and applications to the catalytic rearrangement and dehydration of aldoximes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans la synthèse, la structure et les applications, au réarrangement catalytique et à la déshydratation des aldoximes.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 153358-05-5
Formule moléculaire C19H16NOP
Poids moléculaire (g/mol) 305.32
Numéro MDL MFCD16251585
Clé InChI XHIVESUSSLEMGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-diphenylphosphino benzaldehyde oxime, n-2-diphenylphosphino benzylidene hydroxylamine, e-n-2-diphenylphosphanyl phenyl methylidene hydroxylamine
CID PubChem 98043674
Nom IUPAC N-{[2-(diphenylphosphanyl)phenyl]methylidene}hydroxylamine
SMILES ON=CC1=CC=CC=C1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Diphenylphosphino)benzaldehyde oxime
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 305.32
Pourcentage de pureté 95%