Learn More
Acide 2-(diphénylphosphino)benzoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11420507
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11420507 25 g 25g
11400507 1 g 1g
11410507 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11420507 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22389.14
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 17261-28-8 | C19H15O2P | 306.30 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17261-28-8
Formule moléculaire C19H15O2P
Poids moléculaire (g/mol) 306.30
Numéro MDL MFCD00674024
Clé InChI UYRPRYSDOVYCOU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-diphenylphosphino benzoic acid, 2-diphenylphosphinobenzoic acid, benzoic acid, 2-diphenylphosphino, o-diphenylphosphinobenozic acid, 2-carboxyphenyl diphenylphosphine, 2-diphenylphosphanyl benzoic acid, benzoic acid, diphenylphosphino, o-diphenylphosphino benzoic acid, dppbac, acmc-1bt7u
CID PubChem 87021
Nom IUPAC Acide2diphénylphosphanylbenzoïque
SMILES OC(=O)C1=CC=CC=C1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Diphenylphosphino)benzoic acid
Point de fusion 174°C to 181°C
Quantité 25 g
Poids de la formule 306.31
Pourcentage de pureté 97%