Learn More
Acide 2-(Diphénylphosphino)benzoïque, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2-(Diphenylphosphino)benzoic Acid |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C19H15O2P/c20-19(21)17-13-7-8-14-18(17)22(15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h1-14H,(H,20,21) |
| Poids de la formule | 306.081 |