Learn More
2-(Diphénylphosphino)biphényle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15468198
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15468198 5 g 5g
15478198 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15468198 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61640.06
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 13885-09-1 | Molecular Formula: C24H19P | Molecular Weight: 338.39 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
2-(diphénylphosphino)biphényle est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13885-09-1
Formule moléculaire C24H19P
Poids moléculaire (g/mol) 338.39
Numéro MDL MFCD11559063
Clé InChI FNCQSSIMHQVKGF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-diphenylphosphino biphenyl, 2-diphenylphosphino-biphenyl, 1,1'-biphenyl-2-yldiphenylphosphane, biphenyl-2-yl-diphenyl-phosphane, phosphine, 1,1'-biphenyl yldiphenyl, diphenyl 2-phenylphenyl phosphane, 1,1'-biphenyl-2-yldiphenyl-phosphine, ksc494o1b, 2-biphenylyl diphenylphosphine, diphenylphosphino-1,1'-biphenyl
CID PubChem 12976978
SMILES C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Diphenylphosphino)biphenyl
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Nom IUPAC diphényl-(2-phénylphényl)phosphane
Poids de la formule 338.38
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide