Learn More
2-(Diphénylphosphinobiphényle, TRC)
Code produit 30381275
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30381275 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30381275 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD492738100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Diphenylphosphino)biphenyl
CAS 13885-09-1
Formule moléculaire C24H19P
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C24H19P/c1-4-12-20(13-5-1)23-18-10-11-19-24(23)25(21-14-6-2-7-15-21)22-16-8-3-9-17-22/h1-19H
SMILES c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3c4ccccc4
Nom IUPAC diphényl-(2-phénylphényl)phosphane
Poids moléculaire (g/mol) 338.38
Poids de la formule 338.1224