Learn More
2-épi-Darunavir, TRC
Code produit 30006208
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30006208 25 mg 25mg
17944325 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30006208 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD19353025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 850141-19-4
Formule moléculaire C27 H37 N3 O7 S
Poids moléculaire (g/mol) 547.66
Synonyme Carbamic acid, N-[(1S,2S)-3-[[(4-aminophenyl)sulfonyl](2-methylpropyl)amino]-2-hydroxy-1-(phenylmethyl)propyl]-, (3R,3aS,6aR)-hexahydrofuro[2,3-b]furan-3-yl ester, Carbamic acid, [(1S,2S)-3-[[(4-aminophenyl)sulfonyl](2-methylpropyl)amino]-2-hydroxy-1-(phenylmethyl)propyl]-, (3R,3aS,6aR)-hexahydrofuro[2,3-b]furan-3-yl ester (9CI), (3R,3aS,6aR)-Hexahydrofuro[2,3-b]furan-3-yl N-[(1S,2S)-3-[[(4-aminophenyl)sulfonyl](2-methylpropyl)amino]-2-hydroxy-1-(phenylmethyl)propyl]carbamate, TMC 96606, [(3R,3aS,6aR)-Hexahydrofuro[2,3-b]furan-3-yl] N-[(1S,2S)-3-[[[4-(Amino)phenyl]sulfonyl](2-methylpropyl)amino]-2-hydroxy-1-(phenylmethyl)propyl]carbamate, (1S,2S)-Darunavir
Nom IUPAC [(3aS,4R,6aR)-2,3,3a,4,5,6a-hexahydrofuro[2,3-b]furan-4-yl] N-[(2S,3S)-4-[(4-aminophényl)sulfonyl-(2-méthylpropyl)amino]-3-hydroxy-1-phénylbutan-2-yl]carbamate
SMILES CC(C)CN(C[C@H](O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)O[C@H]2CO[C@H]3OCC[C@@H]23)S(=O)(=O)c4ccc(N)cc4
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-epi-Darunavir
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C27H37N3O7S/c1-18(2)15-30(38(33,34)21-10-8-20(28)9-11-21)16-24(31)23(14-19-6-4-3-5-7-19)29-27(32)37-25-17-36-26-22(25)12-13-35-26/h3-11,18,22-26,31H,12-17,28H2,1-2H3,(H,29,32)/t22-,23-,24-,25-,26+/m0/s1
Poids de la formule 547.2352