Learn More
2-Éthanolpipéridine, 95 %, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Ethanolpiperidine |
| CAS | 1484-84-0 |
| Formule moléculaire | C7 H15 N O |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 2-Piperidineethanol, (±)-2-Piperidineethanol, 2-(2-Hydroxyethyl)piperidine, 2-(2-Piperidinyl)ethanol, 2-Piperidine-2-yl-ethanol, NSC 9261 |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H15NO/c9-6-4-7-3-1-2-5-8-7/h7-9H,1-6H2 |
| SMILES | OCCC1CCCCN1 |
| Nom IUPAC | 2-pipéridine-2-ylethanol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 129.2 |
| Poids de la formule | 129.1154 |