Learn More
2-Éthényle-3,4-dihydroquinazoline-4-one, TRC
Code produit 30136409
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
250 mg
Conditionnement:
250mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30136409 250 mg 250mg
30138001 50 mg 50mg
30010500 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136409 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB126350250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 04-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 91634-12-7
Formule moléculaire C10H8N2O
Poids moléculaire (g/mol) 172.18
Nom IUPAC 2-éthényle-3H-quinazoline-4-one
SMILES Oc1nc(C=C)nc2ccccc12
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Ethenyl-3,4-dihydroquinazolin-4-one
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H8N2O/c1-2-9-11-8-6-4-3-5-7(8)10(13)12-9/h2-6H,1H2,(H,11,12,13)
Poids de la formule 172.0637