Learn More
2-Ethoxy-1-ethoxycarbonyl-1,2-dihydroquinoline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11474734
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11474734 250 g 250g
11454734 10 g -
11464734 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11474734 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13724.30
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 16357-59-8 | C14H17NO3 | 247.29 g/mol
2-Ethoxy-1-ethoxycarbonyl-1,2-dihydroquinoline is an irreversible membrane-bound receptor antagonist. It is used in synthetic chemistry, discovery, process R&D. It also acts as coupling reagents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2-éthoxy-1-éthoxycarbonyl-1,2-dihydroquinoline est un antagoniste irréversible des récepteurs liés à la membrane. Elle est utilisée dans la chimie synthétique, la découverte, la R et D de processus. Elle agit également comme réactif de couplage.
Solubilité
Soluble dans 95 % d’éthanol (50 mg/ml). Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à4°C. Incompatible avec les acides et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16357-59-8
Formule moléculaire C14H17NO3
Poids moléculaire (g/mol) 247.29
Numéro MDL MFCD00006703
Clé InChI GKQLYSROISKDLL-UHFFFAOYNA-N
Synonyme eedq, 2-ethoxy-1-ethoxycarbonyl-1,2-dihydroquinoline, n-ethoxycarbonyl-2-ethoxy-1,2-dihydroquinoline, ethyl 2-ethoxyquinoline-1 2h-carboxylate, 1-ethoxycarbonyl-2-ethoxy-1,2-dihydroquinoline, 2-ethoxy-1 2h-quinolinecarboxylic acid, ethyl ester, 1 2h-quinolinecarboxylic acid, 2-ethoxy-, ethyl ester, ethyl 2-ethoxy-1,2-dihydroquinoline-1-carboxylate, ethyl 1,2-dihydro-2-ethoxy-1-quinolinecarboxylate, ethyl n-2-ethoxy-1,2-dihydroquinoline carboxylate
CID PubChem 27833
Nom IUPAC 2-éthoxy-2H-quinoline-1-carboxylate d’éthyl
SMILES CCOC1C=CC2=CC=CC=C2N1C(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Ethoxy-1-ethoxycarbonyl-1,2-dihydroquinoline
Point de fusion 63°C to 66°C
Point d’ébullition 125°C to 128°C (0.1 mmHg)
Quantité 250 g
Beilstein 533048
Sensibilité Moisture sensitive
Merck Index 14,3518
Informations sur la solubilité Soluble in 95% Ethanol (50mg/ml). Insoluble in water.
Poids de la formule 247.29
Pourcentage de pureté 99%