Learn More
2-Éthoxy-1-éthoxycarbonyl-1,2-dihydroquinoléine, TRC
Code produit 30384385
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30384385 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30384385 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE891880100G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Ethoxy-1-ethoxycarbonyl-1,2-dihydroquinoline
CAS 16357-59-8
Formule moléculaire C14H17NO3
Quantité 100 g
Synonyme 1-(Ethoxycarbonyl)-2-ethoxy-1,2-dihydroquinoline, 2-Ethoxy-1(2H)-quinolinecarboxylic acid ethyl ester, 2-Ethoxy-1-(ethoxycarbonyl)-1,2-dihydroquinoline, 2-Ethoxy-N-(ethoxycarbonyl)-1,2-dihydroquinoline, EEDQ, Ethyl 2-ethoxy-1(2H)-quinolinecarboxylate, N-(Ethoxycarbonyl)-2-ethoxy-1,2-dihydroquinoline, N-Carbethoxy-2-ethoxy-1,2-dihydroquinoline, NSC 147831
Formule InChI InChI=1S/C14H17NO3/c1-3-17-13-10-9-11-7-5-6-8-12(11)15(13)14(16)18-4-2/h5-10,13H,3-4H2,1-2H3
SMILES CCOC1C=Cc2ccccc2N1C(=O)OCC
Nom IUPAC 2-éthoxy-2H-quinoline-1-carboxylate d’éthyl
Poids moléculaire (g/mol) 247.29
Poids de la formule 247.1208