Learn More
2-Éthoxy-1-naphtalaldéhyde, 98 %
Codice prodotto. 11426986
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 g
5 g
missing translation for 'unitSize':
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantité missing translation for 'unitSize'
11426986 5 g 5g
11416986 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11426986 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' B25306.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19523-57-0
Formule moléculaire C13H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 200.24
Numéro MDL MFCD00046427
Clé InChI IMNKQTWVJHODOS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-ethoxy-1-naphthaldehyde, 1-naphthalenecarboxaldehyde, 2-ethoxy, 2-ethoxy-1-naphthalenecarboxaldehyde, 1-naphthaldehyde, 2-ethoxy, 1-naphthalenecarboxaldehyde,2-ethoxy, 2-ethoxynaphthalenecarbaldehyde, 2-athoxy-naphthal, acmc-1bs4w, 2-ethoxy-1-naphthalenecarbaldehyde, 2-ethoxy-naphthalene-1-carbaldehyde
CID PubChem 88099
Nom IUPAC 2-éthoxynaphtalène-1-carbalaldéhyde
SMILES CCOC1=CC=C2C=CC=CC2=C1C=O
Specifica
Nom chimique ou matériau 2-Ethoxy-1-naphthaldehyde
Point de fusion 111°C to 113°C
Quantité 5 g
Beilstein 1073578
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 200.24
Pourcentage de pureté 98%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.