Learn More
Acide 2-éthoxy-1-naphthoïque, 98 %, Thermo Scientific™
Product Code. 11495287
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11495287 25 g 25g
11405297 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11495287 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B22665.14
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2224-00-2
Formule moléculaire C13H11O3
Poids moléculaire (g/mol) 215.23
Numéro MDL MFCD00004008
Clé InChI MYFBSSDLYGWAHH-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 2-ethoxy-1-naphthoic acid, 2-ethoxynaphthoic acid, 1-naphthalenecarboxylic acid, 2-ethoxy, 2-ethoxy-1-naphthoicacid, 2-ethoxynaphthalenecarboxylic acid, acmc-209ftv, rarechem al be 0566, timtec-bb sbb005771, 2-ethoxynaphtoic acid
CID PubChem 75210
Nom IUPAC Acide2-éthoxynaphtalène-1-carboxylique
SMILES CCOC1=CC=C2C=CC=CC2=C1C([O-])=O
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Ethoxy-1-naphthoic acid
Point de fusion 143°C to 145°C
Quantité 25 g
Beilstein 2695612
Poids de la formule 216.24
Pourcentage de pureté 98%