Learn More
2-éthoxy-4-méthylphénol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Ethoxy-4-methylphenol |
| Point de fusion | 28°C to 30°C |
| Point d’ébullition | 103°C (3 mmHg) |
| Formule moléculaire | C9H12O2 |
| Indice de réfraction | 1.523 |
| Quantité | 2 g |
| Beilstein | 1865448 |
| Synonyme | phenol, 2-ethoxy-4-methyl, 2-ethoxy-p-cresol, methyl creosol, acmc-20anwy, ethoxy-p-cresol, 2-ethoxy-4-methyl-phenol, phenol,2-ethoxy-4-methyl |
| Clé InChI | ZWQBCCVEOIYNDL-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CCOC1=C(C=CC(=C1)C)O |
| Afficher plus |