Learn More
2-éthoxy-4-méthylphénol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2-Ethoxy-4-methylphenol |
| Point de fusion | 28°C to 30°C |
| Point d’ébullition | 103°C (3 mmHg) |
| Formule moléculaire | C5H2Cl2N2O3 |
| Indice de réfraction | 1.523 |
| Quantité | 10 g |
| Beilstein | 1865448 |
| Synonyme | 2,6-dichloro-4-nitropyridine 1-oxide, 2,6-dichloro-4-nitropyridine n-oxide, 2,6-dichloro-4-nitropyridine-n-oxide, 2,6-dichloro-4-nitropyridine-1-oxide, 2,6-dichloro-4-nitropyridin-1-ium-1-olate, 2,6-dichloro-4-nitro-pyridine-n-oxide, pubchem5533, acmc-209usu, 2,6-dichloro-4-nitropyridin-1-ol, 2-chloro-4-nitro-pyridine-n-oxide |
| Clé InChI | LWOLKOLHQCMQDE-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=C(C=C([N+](=C1Cl)[O-])Cl)[N+](=O)[O-] |
| Show More |