Learn More
Acide 2-éthoxy-5-(trifluorométhyl)benzèneboronique, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 15449895
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15449895 250 mg 250mg
15439895 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15449895 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52541.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 850593-10-1
Formule moléculaire C9H10BF3O3
Poids moléculaire (g/mol) 233.981
Numéro MDL MFCD06801695
Clé InChI IOCXELVDHLDNMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-ethoxy-5-trifluoromethylphenylboronic acid, 2-ethoxy-5-trifluoromethylphenyl boronic acid, 2-ethoxy-5-trifluoromethyl benzeneboronic acid, 6-ethoxy-3-trifluoromethyl phenylboronic acid, 2-ethoxy-5-trifluoromethyl phenylboronic acid, 2-ethoxy-5-trifluoromethyl phenyl boronic acid, akos brn-0565, acmc-209q3k, 2-ethoxy-5-trifluoromethylphenylboronicacid
CID PubChem 23005337
Nom IUPAC Acide [2-éthoxy-5-(trifluorométhyl)phényl]boronique
SMILES B(C1=C(C=CC(=C1)C(F)(F)F)OCC)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Ethoxy-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Point de fusion 100°C to 104°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 233.98
Pourcentage de pureté 98%