Learn More
Lactate de 2-éthoxy-6,9-diaminoacridine, TRC
Code produit 30372662
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30372662 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30372662 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE2615055G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethacridine Lactate
CAS 1837-57-6
Formule moléculaire C15 H15 N3 O . C3 H6 O3
Quantité 5 g
Synonyme Propanoic acid, 2-hydroxy-, compd. with 7-ethoxy-3,9-acridinediamine (1:1), 6,9-Diamino-2-ethoxyacridine lactate, Lactic acid compd. with 6,9-diamino-2-ethoxyacridine (1:1), 7-Ethoxy-3,9-acridinediamine 2-hydroxypropanoate (1:1), 6,9-Diamino-2-ethoxyacrid
Formule InChI InChI=1S/C15H15N3O.C3H6O3/c1-2-19-10-4-6-13-12(8-10)15(17)11-5-3-9(16)7-14(11)18-13;1-2(4)3(5)6/h3-8H,2,16H2,1H3,(H2,17,18);2,4H,1H3,(H,5,6)
SMILES CCOc1ccc2nc3cc(N)ccc3c(N)c2c1.CC(O)C(=O)O
Nom IUPAC 7-éthoxyacridine-3,9-diamine ; acide 2-hydroxypropanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 343.377
Poids de la formule 343.153