Learn More
2-Éthoxy-d5-phénol, CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Ethoxy-d5-phenol |
| CAS | 117320-30-6 |
| Formule moléculaire | C8 2H5 H5 O2 |
| Quantité | 0.25 g |
| Formule InChI | InChI=1 S/C8H10O2/c1-2-10-8-6-4-3-5-7(8)9/h3-6,9 H,2H2,1H3/i1D3,2D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])Oc1ccccc1O |
| Nom IUPAC | 2-(1,1,2,2,2-pentadénoéthoxy)phénol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 143.19 |
| Poids de la formule | 143,0995 g/mol |
| Pourcentage de pureté | 99 atomes % D, minimum 98 % Pureté chimique |