Learn More
2’-Ethoxyacétophénone, 97+ %
Code produit 11450631
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11450631 50 g 50g
11440631 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11450631 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20113.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 2142-67-8 | Molecular Formula: C10H12O2 | Molecular Weight: 164.204 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2142-67-8
Formule moléculaire C10H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 164.204
Numéro MDL MFCD00017262
Clé InChI TVGMOUGXQYQZOL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2'-ethoxyacetophenone, 1-2-ethoxyphenyl ethanone, ethanone, 1-2-ethoxyphenyl, 2-acetylphenetole, 1-2-ethoxyphenyl ethan-1-one, 1-acetyl-2-ethoxybenzene, o-ethoxyacetophenone, pubchem13191, acmc-1bt18, ethanone,2-ethoxy-1-phenyl
CID PubChem 578482
Nom IUPAC 1-(2-éthoxyphényl)éthanone
SMILES CCOC1=CC=CC=C1C(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2'-Ethoxyacetophenone
Point de fusion 38°C to 42°C
Densité 1
Point d’ébullition 244°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 50 g
Poids de la formule 164.2
Pourcentage de pureté 98%