Learn More
Chlorure de 2-éthoxyacétyle, 97 %, stab. avec0,3 % dʼoxyde de magnésium, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15488945
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15488945 100 g 100g
15468945 5 g 5g
15478945 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15488945 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H34443.22
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 14077-58-8 | C4H7ClO2 | 122.548 g/mol
It is employed in fine chemical syntheses and used as pharmaceutical intermediates. A trace of cis-ethoxyacetamide was also detected and isolated with an authentic sample prepared from the reaction of cis-3-amino-6-methylchroman-4-01 (2) with 2-ethoxyacetyl chloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est employé dans des synthèses chimiques fines et utilisé comme intermédiaires pharmaceutiques. Une trace de cis-éthoxyacétamide a également été détectée et isolée avec un échantillon authentique préparé à partir de la réaction de cis-3-amino-6-méthylchroman-4-01 (2) avec du chlorure de 2-éthoxyacétyle.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Réagit avec les agents oxydants forts. Conserver à température ambiante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14077-58-8
Formule moléculaire C4H7ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 122.548
Numéro MDL MFCD11170566
Clé InChI ZPMWWAIBJJFPPQ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 84189
Nom IUPAC Chlorure de 2-éthoxyacétyle
SMILES CCOCC(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Ethoxyacetyl chloride
Note relative au nom stabilized with 0.3% Magnesium oxide
Formule linéaire CH3CH2OCH2COCl
Quantité 100 g
Numéro UN UN2920
Synonyme ethoxyacetyl chloride, ethoxyacetylchloride, ethoxy-acetyl chloride, acetyl chloride,2-ethoxy, 2-ethoxyacetylchloride, ethoxy acetyl chloride, ethoxyacetic acid chloride, 2-ethoxy-acetyl chloride, acetyl chloride, 2-ethoxy
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 122.55
Pourcentage de pureté 97%