Learn More
2-Chlorure d’éthyacétyle, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2-Ethoxyacetyl Chloride |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H7ClO2/c1-2-7-3-4(5)6/h2-3H2,1H3 |
| Poids de la formule | 122.0135 |