Learn More
2-éthoxybenzaldéhyde, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11427287
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
250 g
Conditionnement:
100g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11427287 50 g 50g
11349629 100 g 100g
11437287 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11427287 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15035.18
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 613-69-4 | C9H10O2 | 150.177 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 613-69-4
Formule moléculaire C9H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 150.177
Numéro MDL MFCD00003316
Clé InChI DUVJMSPTZMCSTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzaldehyde, 2-ethoxy, o-ethoxybenzaldehyde, 2-ethoxy benzaldehyde, benzaldehyde, o-ethoxy, 2-ethoxy-benzaldehyde, benzaldehyde, ethoxy, ethoxy benzaldehyde, pubchem9726, ortho-ethoxybenzaldehyde, acmc-209ms1
CID PubChem 11950
Nom IUPAC 2-éthoxybenzaldéhyde
SMILES CCOC1=CC=CC=C1C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Ethoxybenzaldehyde
Densité 1.077
Point d’ébullition 249°C
Point d’éclair 91°C (195°F)
Indice de réfraction 1.543
Quantité 50 g
Beilstein 1937270
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 150.18
Pourcentage de pureté ≥97%