Learn More
Chlorure de 2-éthoxybenzènesulfonyle, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15407267
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15407267 1 g 1g
15417267 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15407267 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H34325.03
 Article restreint
Expédition estimée: 19-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 68800-33-9 | C8H9ClO3S | 220.667 g/mol
2-Ethoxybenzenesulfonyl chloride is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de 2-éthoxybenzènesulfonyle est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker sous un gaz inerte. Conserver à l’écart des agents oxydants, de l’eau/de l’humidité, des bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68800-33-9
Formule moléculaire C8H9ClO3S
Poids moléculaire (g/mol) 220.667
Numéro MDL MFCD08706420
Clé InChI RWURYJNJYODVAL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-ethoxy-benzenesulfonyl chloride, 2-ethoxybenzene-1-sulfonyl chloride, 2-ethoxyphenylsulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 2-ethoxy
CID PubChem 18944993
Nom IUPAC Chlorure de 2-éthoxybenzènesulfonyle
SMILES CCOC1=CC=CC=C1S(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Ethoxybenzenesulfonyl chloride
Point de fusion 60°C to 64°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN3261
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 220.67
Pourcentage de pureté 96%