Learn More
Acide 2-(éthoxycarbonyl)benzèneboronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11425610
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11425610 5 g 5g
11415610 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11425610 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H25867.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 380430-53-5 | C9H11BO4 | 193.99 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 380430-53-5
Formule moléculaire C9H11BO4
Poids moléculaire (g/mol) 193.99
Numéro MDL MFCD02179453
Clé InChI QZKVVOXAEBCLPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-ethoxycarbonyl phenyl boronic acid, 2-ethoxycarbonylbenzeneboronic acid, 2-ethoxycarbonyl phenylboronic acid, 2-ethoxycarbonylphenyl boronic acid, o-ethoxycarbonylphenylboronic acid, 2-carbethoxyphenylboronic acid, ethyl 2-dihydroxyboranyl benzoate, ethyl 2-boronobenzoate, 2-ethoxycarbonyl benzeneboronic acid
CID PubChem 2773405
Nom IUPAC Acide (2-éthoxycarbonylphényl)boronique
SMILES CCOC(=O)C1=CC=CC=C1B(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid
Point de fusion 130°C to 133°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 193.99
Pourcentage de pureté 98%