Learn More
2Ester pinacol-(éthoxycarbonyl)acide benzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15457785
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15457785 5 g 5g
15447785 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15457785 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H30941.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 269409-99-6 | Molecular Formula: C15H21BO4 | Molecular Weight: 276.139 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 269409-99-6
Formule moléculaire C15H21BO4
Poids moléculaire (g/mol) 276.139
Numéro MDL MFCD03453660
Clé InChI RFBZWPFBCXBBJS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoate, 2-ethoxycarbonylphenylboronic acid pinacol ester, ethyl-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoate, 2-ethoxycarbonylphenylboronic acid, pinacol ester, 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoic acid ethyl ester, ethyl 2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoate, 2-carboethoxyphenylboronic acid pinacol ester, 2-ethoxycarbonyl benzeneboronic acid pinacol ester, ethyl 2-4,4,5,5-tetramethyl 1,3,2 dioxaborolan-2-yl benzoate
CID PubChem 2773962
Nom IUPAC 2-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate d’éthyle
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=CC=C2C(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Point de fusion 57°C to 62°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 276.14
Pourcentage de pureté 97%