Learn More
2-(Ethoxycarbonyl)furan-5-acide boronique, ester de pinacol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(Ethoxycarbonyl)furan-5-boronic acid pinacol ester |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | ethyl 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl furan-2-carboxylate, 5-ethoxycarbonyl furan-2-boronic acid, pinacol ester, 5-ethoxycarbonyl furan-2-boronic acid pinacol ester, 2-ethoxycarbonyl furan-5-boronic acid pinacol ester, ethyl 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl furan-2-carboxylate, ethyl5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl furan-2-carboxylate, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-furan-2-carboxylic acid ethyl ester |
| Poids de la formule | 266.1 |
| Pourcentage de pureté | 96% |