Learn More
2-(Ethoxycarbonyl)furan-5-acide boronique, ester de pinacol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15439735
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15439735 250 mg 250mg
15429735 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15439735 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52312.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1073338-92-7 | C13H19BO5 | 266.10 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1073338-92-7
Formule moléculaire C13H19BO5
Poids moléculaire (g/mol) 266.10
Numéro MDL MFCD11855980
Clé InChI UMMKKZJPSPIDGN-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 46739337
Nom IUPAC éthyle 5-(4,4,5,5-tétraméthyle-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)furane-2-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(O1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Ethoxycarbonyl)furan-5-boronic acid pinacol ester
Quantité 250 mg
Synonyme ethyl 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl furan-2-carboxylate, 5-ethoxycarbonyl furan-2-boronic acid, pinacol ester, 5-ethoxycarbonyl furan-2-boronic acid pinacol ester, 2-ethoxycarbonyl furan-5-boronic acid pinacol ester, ethyl 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl furan-2-carboxylate, ethyl5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl furan-2-carboxylate, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-furan-2-carboxylic acid ethyl ester
Poids de la formule 266.1
Pourcentage de pureté 96%