Learn More
2-Acétate d'éthoxyéthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Acetic acid-2-ethoxyethyl ester |
| CAS | 111-15-9 |
| Formule moléculaire | C6 H12 O3 |
| Quantité | 5 mL |
| Synonyme | Ethanol, 2-ethoxy-, acetate (6CI,7CI,8CI,9CI), 1-Acetoxy-2-ethoxyethane, 2-Ethoxyethanol acetate, 2-Ethoxyethyl acetate, 2-Ethyloxyethyl acetate, Cellosolve acetate, Ethyl cellosolve acetate, Ethyl glycol acetate, Ethylene glycol acetate monoethyl ether, Ethylene glycol ethyl ether acetate, Ethylene glycol monoethyl ether acetate, Ethylene glycol monoethyl ether monoacetate, Glycol monoethyl ether acetate, NSC 8658, O-Ethylglycol acetate, Oxitol acetate, Poly-Solv EE acetate, β-Ethoxyethyl acetate |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H12O3/c1-3-8-4-5-9-6(2)7/h3-5H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOCCOC(=O)C |
| Nom IUPAC | 2-éthoxyéthyl acétate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 132.16 |
| Poids de la formule | 132.0786 |