Learn More
2-Acétate d'éthoxyéthyle, TRC
Code produit 30377552
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
Conditionnement:
25mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30377552 25 mL 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30377552 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE67826025ML
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetic acid-2-ethoxyethyl ester
CAS 111-15-9
Formule moléculaire C6 H12 O3
Quantité 25 mL
Synonyme Ethanol, 2-ethoxy-, acetate (6CI,7CI,8CI,9CI), 1-Acetoxy-2-ethoxyethane, 2-Ethoxyethanol acetate, 2-Ethoxyethyl acetate, 2-Ethyloxyethyl acetate, Cellosolve acetate, Ethyl cellosolve acetate, Ethyl glycol acetate, Ethylene glycol acetate monoethyl ether, Ethylene glycol ethyl ether acetate, Ethylene glycol monoethyl ether acetate, Ethylene glycol monoethyl ether monoacetate, Glycol monoethyl ether acetate, NSC 8658, O-Ethylglycol acetate, Oxitol acetate, Poly-Solv EE acetate, β-Ethoxyethyl acetate
Formule InChI InChI=1S/C6H12O3/c1-3-8-4-5-9-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
SMILES CCOCCOC(=O)C
Nom IUPAC 2-éthoxyéthyl acétate
Poids moléculaire (g/mol) 132.16
Poids de la formule 132.0786