Learn More
Acide 2-éthoxynaphthoïque, 98 %, ACROS Organics™
Code produit 10522061 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10522061 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10522061 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 243000100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2224-00-2
Formule moléculaire C13H11O3
Poids moléculaire (g/mol) 215.23
Numéro MDL MFCD00004008
Clé InChI MYFBSSDLYGWAHH-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 2-ethoxy-1-naphthoic acid, 2-ethoxynaphthoic acid, 1-naphthalenecarboxylic acid, 2-ethoxy, 2-ethoxy-1-naphthoicacid, 2-ethoxynaphthalenecarboxylic acid, acmc-209ftv, rarechem al be 0566, timtec-bb sbb005771, 2-ethoxynaphtoic acid
CID PubChem 75210
SMILES CCOC1=CC=C2C=CC=CC2=C1C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Ethoxynaphthoic acid
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 141°C to 145°C
Couleur Marron à blanc
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 10 g
Nom IUPAC Acide2-éthoxynaphtalène-1-carboxylique
Poids de la formule 216.24
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline