Learn More
2-éthoxyphénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11436466
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11436466 500 g 500g
11416466 25 g 25g
11426466 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11436466 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24755.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
CAS: 94-71-3 | Molecular Formula: C8H10O2 | Molecular Weight: 138.166 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 94-71-3
Formule moléculaire C8H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 138.166
Numéro MDL MFCD00002187
Clé InChI MOEFFSWKSMRFRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-ethoxyphenol, phenol, 2-ethoxy, guaethol, guethol, 2-ethyloxyphenol, guaiethol, pyrocatechol monoethyl ether, catechol monoethyl ether, phenol, o-ethoxy, unii-878iw8p9pw
CID PubChem 66755
Nom IUPAC 2-éthoxyphénol
SMILES CCOC1=CC=CC=C1O
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Ethoxyphenol
Point de fusion 24°C to 27°C
Densité 1.1
Point d’ébullition 214°C to 216°C
Point d’éclair 86°C (187°F)
Odeur Phenol-like
Quantité 500 g
Poids de la formule 138.17
Pourcentage de pureté 98%