Learn More
2-éthoxyphénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10151192 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10151192 5 g Flacon en verre 5g
10571882 100 g Flacon en verre 100g
10763413 500 g Flacon en verre 500g
10539213 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10151192 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 370030050
 Article restreint
Expédition estimée: 24-07-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 94-71-3
Formule moléculaire C8H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 138.17
Numéro MDL MFCD00002187
Clé InChI MOEFFSWKSMRFRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-ethoxyphenol, phenol, 2-ethoxy, guaethol, guethol, 2-ethyloxyphenol, guaiethol, pyrocatechol monoethyl ether, catechol monoethyl ether, phenol, o-ethoxy, unii-878iw8p9pw
CID PubChem 66755
Nom IUPAC 2-éthoxyphénol
SMILES CCOC1=CC=CC=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Ethoxyphenol
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 20.0°C to 25.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0900g/mL
Point d’ébullition 216.0°C to 217.0°C
Point d’éclair 91°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C2H5OC6H4OH
Indice de réfraction 1.5280 to 1.5300
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.09
Poids de la formule 138.17
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Ethoxyphenol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement