Learn More
2-Éthoxyphénol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Ethoxyphenol |
| CAS | 94-71-3 |
| Formule moléculaire | C8 H10 O2 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | Phenol, 2-ethoxy-, Phenol, o-ethoxy- (6CI,7CI,8CI), 2-Ethoxyphenol, 1-Hydroxy-2-ethoxybenzene, Catechol monoethyl ether, Guaethol, Guethol, NSC 1809, Pyrocatechol monoethyl ether, o-Ethoxyphenol |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H10O2/c1-2-10-8-6-4-3-5-7(8)9/h3-6,9H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCOc1ccccc1O |
| Nom IUPAC | 2-éthoxyphénol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 138.16 |
| Poids de la formule | 138.0681 |