Learn More
Isocyanate de 2-éthoxyphényle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11397676
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11397676 25 g 25g
11387676 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11397676 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11299.14
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 5395-71-1 | C9H9NO2 | 163.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5395-71-1
Formule moléculaire C9H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 163.18
Numéro MDL MFCD00002007
Clé InChI BUIQXUQLYZPMLS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-ethoxyphenyl isocyanate, o-ethoxyphenyl isocyanate, benzene, 1-ethoxy-2-isocyanato, isocyanic acid, o-ethoxyphenyl ester, 2-ethoxyphenylisocyanate, 2-ethoxybenzenisocyanate, acmc-20anwp, ethoxyphenyl isocyanate, 2-ethoxy phenyl isocyanate, #
CID PubChem 79374
Nom IUPAC 1-ethoxy-2-isocyanatobenzene
SMILES CCOC1=CC=CC=C1N=C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Ethoxyphenyl isocyanate
Densité 1.105
Point d’ébullition 119°C to 120°C (20 mmHg)
Point d’éclair 102°C (215°F)
Indice de réfraction 1.527
Quantité 25 g
Numéro UN UN2206
Beilstein 1102956
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 163.18
Pourcentage de pureté 97%