Learn More
Isothiocyanate de 2-éthoxyphényl, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10702133
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
10702133 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10702133 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur TL00819EA
 Article restreint
Expédition estimée: 29-10-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Ethoxyphenyl isothiocyanate
CAS 23163-84-0
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule moléculaire C9H9NOS
Formule linéaire CH3CH2OC6H4NCS
Numéro MDL MFCD00046793
Quantité 10 g
Synonyme 2-ethoxyphenyl isothiocyanate, o-ethoxyphenyl isothiocyanate, 2-ethoxyphenylisothiocyanate, 1-ethoxy-2-isothiocyanato-benzene, benzene,1-ethoxy-2-isothiocyanato, benzene, 1-ethoxy-2-isothiocyanato, 2-ethoxybenzenisothiocyanate, 2-isothiocyanatophenetole, ethoxyphenyl isothiocyanate, 3-trimethylsilyl-2-propene-1-ol
Clé InChI MAHMRCJOZYLGOW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC1=CC=CC=C1N=C=S
Nom IUPAC 1-éthoxy-2-isothiocyanatobenzène
Poids moléculaire (g/mol) 179.237
CID PubChem 123407
Poids de la formule 179.24
Pourcentage de pureté 97%