Learn More
2-Ethoxypropene, TRC
Code produit 30385086
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30385086 100 g
30376326 25 g
30371237 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30385086 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE892640100G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 926-66-9
Formule moléculaire C5H10O
Poids moléculaire (g/mol) 86.13
Synonyme 2-Ethoxy-1-propene, 2-Ethoxypropene, Ethyl 1-Methylvinyl Ether, Ethyl Isopropenyl Ether
SMILES CCOC(=C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Ethoxypropene
Quantité 100 g
Formule InChI InChI=1S/C5H10O/c1-4-6-5(2)3/h2,4H2,1,3H3
Poids de la formule 86.0732