Learn More
2-Éthoxypyridine-3-carboxaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11464510
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11464510 5 g 5g
11454510 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11464510 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50088.06
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 885278-07-9 | C8H9NO2 | 151.17 g/mol
Used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Remarques
Sensible à l’air. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 885278-07-9
Formule moléculaire C8H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 151.17
Numéro MDL MFCD06804559
Clé InChI WHEFRNNNELKVRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-ethoxynicotinaldehyde, 2-ethoxypyridine-3-carboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 2-ethoxy, 2-ethoxy-3-pyridinecarboxaldehyde, acmc-20ac3a, 2-ethoxy-pyridine-3-carbaldehyde
CID PubChem 25067327
Nom IUPAC 2-éthoxypyridine-3-carbalaldéhyde
SMILES CCOC1=C(C=O)C=CC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Ethoxypyridine-3-carboxaldehyde
Quantité 5 g
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 151.17
Pourcentage de pureté 97%