Learn More
2-éthyl-1-butanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11480107
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
100mL
2500mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11480107 2500 mL 2500mL
11460107 100 mL 100mL
11470107 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11480107 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21026.0F
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 97-95-0 | C6H14O | 102.18 g/mol
It is used as a perfuming agent in cosmetics industry. 2-Ethyl-1-butanol is used for the synthesis of various pharmaceutical compounds, such as novel branched Alkyl carbamates, acting as anticonvulsant agent. It is also a solvent used for various organic synthesis, separation processes and ionic liquids, and solvent mixtures for pharmaceutical applications . It is also used to make penetrating oils, corrosion inhibitors, plasticizers, and perfumes; as cleaning agent for printed circuits; and to improve flow of paints and varnishes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme agent de parfumerie dans l’industrie cosmétique. Le 2-éthyl-1-butanol est utilisé pour la synthèse de divers composés pharmaceutiques, tels que les nouveaux carbamates d’alkyle ramifiés, agissant comme agent anticonvulsant. Il s’agit également d’un solvant utilisé pour divers procédés de synthèse organique, de séparation et de liquides ioniques, ainsi que pour des mélanges de solvants pour des applications pharmaceutiques. Il est également utilisé pour fabriquer des huiles pénétrantes, des inhibiteurs de corrosion, des plastifiants et des parfums ; comme agent de nettoyage pour les circuits imprimés ; et pour améliorer l’écoulement des peintures et des vernis.
Solubilité
Soluble dans l’eau (4 mg/ml à 25°C), l’alcool, l’éther et la plupart des solvants organiques.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 97-95-0
Formule moléculaire C6H14O
Poids moléculaire (g/mol) 102.18
Numéro MDL MFCD00004744
Clé InChI TZYRSLHNPKPEFV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-ethyl-1-butanol, 1-butanol, 2-ethyl, 2-ethylbutanol, 2-ethylbutyl alcohol, pseudohexyl alcohol, 3-methylolpentane, 2-ethylbutanol-1, ethylbutanol, 3-pentylcarbinol, sec-pentylcarbinol
CID PubChem 7358
Nom IUPAC 2-éthylbutan-1-ol
SMILES CCC(CC)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Ethyl-1-butanol
Point de fusion -52°C
Densité 0.831
Point d’ébullition 146°C to 148°C
Point d’éclair 58°C (136°F)
Indice de réfraction 1.422
Quantité 2500 mL
Numéro UN UN1987
Beilstein 1731254
Informations sur la solubilité Soluble in water (4mg/ml at 25°C),alcohol,ether,and most organic solvents.
Poids de la formule 102.18
Pourcentage de pureté 99%