Learn More
2-éthylbut-1-ène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11372487
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11372487 25 g 25g
11362487 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11372487 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11553.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 760-21-4 | C6H12 | 84.162 g/mol
2-Ethyl-1-butene is used as an intermediate in organic synthesis and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-éthyl-1-butène est utilisé comme intermédiaire en synthèse organique et dans les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Soluble dans l’alcool et le méthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite. La température de stockage recommandée est de 2 - 8°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 760-21-4
Formule moléculaire C6H12
Poids moléculaire (g/mol) 84.162
Numéro MDL MFCD00009341
Clé InChI RYKZRKKEYSRDNF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-ethyl-1-butene, 3-methylenepentane, pentane, 3-methylene, 2-ethylbut-1-ene, 1-butene, 2-ethyl, unii-o5mh5v756e, 1,1-diethylethene, acmc-1blm9, 1-butene, 2-ethyl-8ci
CID PubChem 12970
Nom IUPAC 3-méthylidènepentane
SMILES CCC(=C)CC
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Ethyl-1-butene
Point de fusion -132°C
Densité 0.689
Point d’ébullition 63°C to 64°C
Point d’éclair −26°C (−14°F)
Indice de réfraction 1.396
Quantité 25 g
Numéro UN UN3295
Beilstein 1697102
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol,and methanol. Insoluble in water.
Poids de la formule 84.16
Pourcentage de pureté 97%