Learn More
2-Éthyl-1-hexanamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Ethyl-1-hexanamine |
| CAS | 104-75-6 |
| Formule moléculaire | C8H19N |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | 2-Ethyl-hexylamine |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H19N/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h8H,3-7,9H2,1-2H3 |
| SMILES | Cl.CCCCC(CC)CN |
| Poids moléculaire (g/mol) | 129.24 |