Learn More
2-Éthyl-1-hexanamine, TRC
Code produit 30382134
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30382134 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30382134 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE918760500G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Ethyl-1-hexanamine
CAS 104-75-6
Formule moléculaire C8H19N
Quantité 500 g
Synonyme 2-Ethyl-hexylamine
Formule InChI InChI=1S/C8H19N/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h8H,3-7,9H2,1-2H3
SMILES Cl.CCCCC(CC)CN
Poids moléculaire (g/mol) 129.24