Learn More
2-Éthyle-1-hexanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
2-Ethyl-1-hexanol is used as a flavor, fragrance and plasticizer. It is used to prepare diesters bis(2-ethylhexyl) phthalate. It reacts with nitric acid and used as an octane booster. Its ester, 2-ethylhexyl ester is a component of sunscreen octocrylene. Further, it is used as a low volatility solvent for resins, animal fats, waxes, vegetable oils and petroleum derivatives. In addition to this, it is used in plasticizer, dioctyl phthalate, which is used in the production of polyvinyl chloride products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 2-éthyl-1-hexanol est utilisé comme arôme, parfum et plastifiant. Il est utilisé pour préparer des diesters bis(2-éthylhexyle) de phtalate. Il réagit avec l’acide nitrique et est utilisé comme booster d’octane. Son ester, l’ester 2-éthylhexyle est un composant de l’octocrylène qui est un filtre solaire. De plus, il est utilisé comme solvant à faible volatilité pour les résines, les graisses animales, les cires, les huiles végétales et les dérivés de pétrole. En outre, il est utilisé dans le plastifiant, le phtalate de dioctyle, qui est utilisé dans la production de produits à base de chlorure de polyvinyle.
Solubilité
Miscible avec les solvants organiques courants. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les alcalis, les bases fortes et les acides forts.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2-Ethyl-1-hexanol |
| Point de fusion | -76°C |
| Densité | 0.833 |
| Point d’ébullition | 183°C to 186°C |
| Point d’éclair | 77°C (171°F) |
| Odeur | Mild |
| Indice de réfraction | 1.431 |
| Quantité | 500 mL |
| Beilstein | 1719280 |
| Merck Index | 14,3808 |
| Show More |
Safety and Handling
- 2-Ethyl-1-hexanol
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contain: 2-ethylhexanol