Learn More
2-Éthyle-1-hexanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11448976
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
2500mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11448976 2500 mL 2500mL
11438976 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11448976 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17104.0F
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 104-76-7 | C8H18O | 130.231 g/mol
2-Ethyl-1-hexanol is used as a flavor, fragrance and plasticizer. It is used to prepare diesters bis(2-ethylhexyl) phthalate. It reacts with nitric acid and used as an octane booster. Its ester, 2-ethylhexyl ester is a component of sunscreen octocrylene. Further, it is used as a low volatility solvent for resins, animal fats, waxes, vegetable oils and petroleum derivatives. In addition to this, it is used in plasticizer, dioctyl phthalate, which is used in the production of polyvinyl chloride products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-éthyl-1-hexanol est utilisé comme arôme, parfum et plastifiant. Il est utilisé pour préparer des diesters bis(2-éthylhexyle) de phtalate. Il réagit avec l’acide nitrique et est utilisé comme booster d’octane. Son ester, l’ester 2-éthylhexyle est un composant de l’octocrylène qui est un filtre solaire. De plus, il est utilisé comme solvant à faible volatilité pour les résines, les graisses animales, les cires, les huiles végétales et les dérivés de pétrole. En outre, il est utilisé dans le plastifiant, le phtalate de dioctyle, qui est utilisé dans la production de produits à base de chlorure de polyvinyle.
Solubilité
Miscible avec les solvants organiques courants. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les alcalis, les bases fortes et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104-76-7
Formule moléculaire C8H18O
Poids moléculaire (g/mol) 130.231
Numéro MDL MFCD00004746
Clé InChI YIWUKEYIRIRTPP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-ethylhexanol, 2-ethyl-1-hexanol, 1-hexanol, 2-ethyl, 2-ethylhexyl alcohol, ethylhexanol, alcohol, 2-ethylhexyl, xi-2-ethyl-1-hexanol, 2-aethylhexanol german, ethylhexanol, 2, fema no. 3151
CID PubChem 7720
ChEBI CHEBI:16011
Nom IUPAC 2-éthylhexan-1-ol
SMILES CCCCC(CC)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Ethyl-1-hexanol
Point de fusion -76°C
Densité 0.833
Point d’ébullition 183°C to 186°C
Point d’éclair 77°C (171°F)
Odeur Mild
Indice de réfraction 1.431
Quantité 2500 mL
Beilstein 1719280
Merck Index 14,3808
Informations sur la solubilité Miscible with common organic solvents. Immiscible with water.
Poids de la formule 130.23
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Ethyl-1-hexanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Ethylhexanol