Learn More
2-Éthyl-1-hexanol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Ethyl-1-Hexanol |
| CAS | 104-76-7 |
| Formule moléculaire | C8 H18 O |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 2-Ethyl-1-hexanol, 1-Hexanol, 2-ethyl-, 2-Ethyl-1-hexanol, (±)-2-Ethyl-1-hexanol, 2-Ethyl-1-hexyl alcohol, 2-Ethylhexanol, 2-Ethylhexyl alcohol, Conol 10WS, Ethylhexanol, G 301, Guerbet C8, NSC 9300 |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H18O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h8-9H,3-7H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCC(CC)CO |
| Nom IUPAC | 2-éthylhexan-1-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 130.23 |
| Poids de la formule | 130.1358 |