Learn More
2-Éthyl-1-hexanol, TRC
Code produit 30388402
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30388402 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30388402 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE918755100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Ethyl-1-Hexanol
CAS 104-76-7
Formule moléculaire C8 H18 O
Quantité 100 mg
Synonyme 2-Ethyl-1-hexanol, 1-Hexanol, 2-ethyl-, 2-Ethyl-1-hexanol, (±)-2-Ethyl-1-hexanol, 2-Ethyl-1-hexyl alcohol, 2-Ethylhexanol, 2-Ethylhexyl alcohol, Conol 10WS, Ethylhexanol, G 301, Guerbet C8, NSC 9300
Formule InChI InChI=1S/C8H18O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h8-9H,3-7H2,1-2H3
SMILES CCCCC(CC)CO
Nom IUPAC 2-éthylhexan-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 130.23
Poids de la formule 130.1358
Nom du produit
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.