Learn More
2-Éthyl-1-hexanol, TRC
Code produit 30380608
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30380608 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30380608 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE91875525G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Ethyl-1-Hexanol
CAS 104-76-7
Formule moléculaire C8 H18 O
Quantité 25 g
Synonyme 2-Ethyl-1-hexanol, 1-Hexanol, 2-ethyl-, 2-Ethyl-1-hexanol, (±)-2-Ethyl-1-hexanol, 2-Ethyl-1-hexyl alcohol, 2-Ethylhexanol, 2-Ethylhexyl alcohol, Conol 10WS, Ethylhexanol, G 301, Guerbet C8, NSC 9300
Formule InChI InChI=1S/C8H18O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h8-9H,3-7H2,1-2H3
SMILES CCCCC(CC)CO
Nom IUPAC 2-éthylhexan-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 130.23
Poids de la formule 130.1358
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.