Learn More
2-Ethyl-1-indanone, TRC
Code produit 30382428
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30382428 100 mg 100mg
30379170 50 mg -
30371972 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30382428 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE937208100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22351-56-0
Formule moléculaire C11H12O
Poids moléculaire (g/mol) 160.21
SMILES CCC1Cc2ccccc2C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Ethyl-1-indanone
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H12O/c1-2-8-7-9-5-3-4-6-10(9)11(8)12/h3-6,8H,2,7H2,1H3
Poids de la formule 160.0888