Learn More
Ester méthylique de l'acide 2-éthyl-2,5-dihydro-4-hydroxy-3-méthyl-5-oxo-2-furancarboxylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Ethyl-2,5-dihydro-4-hydroxy-3-methyl-5-oxo-2-furancarboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 112026-00-3 |
| Formule moléculaire | C9H12O5 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | Methyl 2-Ethyl-4-hydroxy-3-methyl-5-oxo-2,5-dihydrofuran-2-carboxylate |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H12O5/c1-4-9(8(12)13-3)5(2)6(10)7(11)14-9/h10H,4H2,1-3H3 |
| SMILES | CCC1(OC(=O)C(=C1C)O)C(=O)OC |
| Nom IUPAC | 2-éthyl-4-hydroxy-3-méthyl-5-oxofuran-2-carboxylate de méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 200.19 |
| Poids de la formule | 200.0685 |