Learn More
2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)-1,3-propanediol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11474404
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10,000 g
2500 g
500 g
Conditionnement:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11474404 2500 g 2500g
11464404 500 g 500g
11484404 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11474404 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13084.0E
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 77-99-6 | C6H14O3 | 134.18 g/mol
2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol acts as a precursor to alkyd resins, high-gloss coatings and ion exchange resins. It is also employed as a multifunctional monomer utilized for the production of coatings, ethoxylated and propoxylated trimethylolpropane derivatives. Further, it serves as a building block in the polymer industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)-1,3-propanediol agit comme précurseur des résines alkydes, des revêtements ultra-brillants et des résines échangeuses d’ions. Il est également utilisé comme monomère multifonctionnel pour la production de revêtements, de dérivés éthoxylés et de triméthylolpropane propoxylés. De plus, il sert de bloc de construction dans l’industrie des polymères.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77-99-6
Formule moléculaire C6H14O3
Poids moléculaire (g/mol) 134.18
Numéro MDL MFCD00004694
Clé InChI ZJCCRDAZUWHFQH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trimethylolpropane, 2-ethyl-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, ethriol, 2-ethyl-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol, hexaglycerine, ettriol, etriol, trimethylol propane, tmp alcohol, 1,1,1-tris hydroxymethyl propane
CID PubChem 6510
Nom IUPAC 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
SMILES CCC(CO)(CO)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol
Point de fusion 59°C to 60°C
Point d’ébullition 296°C to 298°C
Point d’éclair 172°C (341°F)
Quantité 2500 g
Beilstein 1698309
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 134.18
Pourcentage de pureté 98%