Learn More
2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)-1,3-propanediol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10295970 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Unit Size:
10kg
1kg
2.50kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10295970 1 kg Flacon en plastique 1kg
10317440 500 g Flacon en plastique 500g
10512381 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
10699833 10 kg Récipient en plastique 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10295970 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 164650010
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 77-99-6 | C6H14O3 | 134.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 77-99-6
Formule moléculaire C6H14O3
Poids moléculaire (g/mol) 134.18
Numéro MDL MFCD00004694
Clé InChI ZJCCRDAZUWHFQH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trimethylolpropane, 2-ethyl-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, ethriol, 2-ethyl-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol, hexaglycerine, ettriol, etriol, trimethylol propane, tmp alcohol, 1,1,1-tris hydroxymethyl propane
CID PubChem 6510
Nom IUPAC 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
SMILES CCC(CO)(CO)CO
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1, 3-propanediol
Acidité 0.002% max. (as formic acid)
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 56.0°C to 60.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 160°C (0.7 hPa)
Point d’éclair 172°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire C2H5C(CH2OH)3
Quantité 1 kg
Beilstein 01, III, 2349
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohols,insoluble in hydrocarbons
Viscosité 157 mPa.s (75°C)
Poids de la formule 134.18
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Paillettes